Läs mer
Heathrow Scientific™ Reagensreservoar, steril polystyren
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16334862 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackning:
1/påse, 100 påsar
1/påse, 50 påsar
5/påse, 20 påsar
5/påse, 40 påsar
Mått (L x B x H):
2,8 x 0,8 x 0,7 tum
4 x 1 x 0,8 tum
4 x 1,1 x 1,2 tum
4,3 x 1,9 x 1,3 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 16334862
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reagensreservoarer erbjuder en fräsch och modern design med förbättrade funktioner för att effektivisera pipetteringsprocessen
  • Trågdesign med en ''v''-formad botten hjälper till att säkerställa att allt reagens är tillgängligt och enkelt kan aspireras
  • Tjockväggkonstruktion och bred bas ger stabilitet och hållbarhet vilket gör behållaren lätt att hantera utan produktdeformation vilket resulterar i mindre spill
  • Graderingsmarkeringar på överkanten och innerväggarna gör att mätningar av vätska lätt kan identifieras och minskar slöseri med dyra reagens
  • Utformning av hällpipar i alla fyra hörnen möjliggör enkel hällning utan spill och minskar risken för dropp
  • Reservoarer kan enkelt staplas med en unik häckningsdesign som möjliggör enkel separation
  • Designad för att hålla sig platt på bänkskivan och inte skeva
  • Förseglad i lättöppnade påsar. Ingen sax behövs för att öppna
  • Kvalitetscertifikat tillgängligt på begäran
  • Disponibel
  • Designpatentsökt
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 3,38 oz
Certifikat och efterlevnad Dnase, rnase& Pyrogenfri
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Beskrivning Enkel omslag
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Mått (L x B x H) 4,3 x 1,9 x 1,3 tum
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Typ Reagensreservoar
För användning med (applikation) Reagens
Höjd (engelska) 1,3 tum
Höjd (metrisk) 3.2 cm
Inkluderar Reservoar
Längd (engelska) 4,3 tum
Längd (metrisk) 10.9 cm
Max. Temperatur (engelska) 104 °F Drift
Max. Temperatur (metrisk) 40 °C Drift
nr per ärende 600
Antal per förpackning 100
Förpackning 1/påse, 100 påsar
Kvantitet 100
Volym (metrisk) Tja 100 mL
Bredd (engelska) 1,9 tum
Bredd (metrisk) 4.8 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kanaler 1
Disponibel Engångsbruk
Bottenform Konisk