Läs mer
Heathrow Scientific™ Reagensreservoar, steril polystyren
BIOPHARMA
Produktkod. 16354852 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackning:
1/påse, 100 påsar
1/påse, 50 påsar
5/påse, 20 påsar
5/påse, 40 påsar
Mått (L x B x H):
2,8 x 0,8 x 0,7 tum
4 x 1 x 0,8 tum
4 x 1,1 x 1,2 tum
4,3 x 1,9 x 1,3 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackning Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
16354852 10 mL 1/påse, 100 påsar 2,8 x 0,8 x 0,7 tum -
16334852 5 mL 1/påse, 50 påsar 2,8 x 0,8 x 0,7 tum -
16364852 25 mL 5/påse, 40 påsar 4 x 1 x 0,8 tum -
16374852 25 mL 1/påse, 50 påsar 4 x 1 x 0,8 tum -
16314862 50 mL 5/påse, 20 påsar 4 x 1,1 x 1,2 tum -
16394852 50 mL 5/påse, 40 påsar 4 x 1,1 x 1,2 tum Paket med 200
16317701 50 mL 1/påse, 100 påsar 4 x 1,1 x 1,2 tum -
16324862 100 mL 5/påse, 40 påsar 4,3 x 1,9 x 1,3 tum -
16334862 100 mL 1/påse, 100 påsar 4,3 x 1,9 x 1,3 tum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 16354852 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer 120639
Antal Pris
1 1750.00 SEK / Paket med 100
6 1575.00 SEK / Paket med 100
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Edge
Lägg i varukorgen
Reagensreservoarer erbjuder en fräsch och modern design med förbättrade funktioner för att effektivisera pipetteringsprocessen
  • Trågdesign med en ''v''-formad botten hjälper till att säkerställa att allt reagens är tillgängligt och enkelt kan aspireras
  • Tjockväggkonstruktion och bred bas ger stabilitet och hållbarhet vilket gör behållaren lätt att hantera utan produktdeformation vilket resulterar i mindre spill
  • Graderingsmarkeringar på överkanten och innerväggarna gör att mätningar av vätska lätt kan identifieras och minskar slöseri med dyra reagens
  • Utformning av hällpipar i alla fyra hörnen möjliggör enkel hällning utan spill och minskar risken för dropp
  • Reservoarer kan enkelt staplas med en unik häckningsdesign som möjliggör enkel separation
  • Designad för att hålla sig platt på bänkskivan och inte skeva
  • Förseglad i lättöppnade påsar. Ingen sax behövs för att öppna
  • Kvalitetscertifikat tillgängligt på begäran
  • Disponibel
  • Designpatentsökt
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,34 oz
Certifikat och efterlevnad Dnase, rnase& Pyrogenfri
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Beskrivning Enkel omslag
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Mått (L x B x H) 2,8 x 0,8 x 0,7 tum
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Typ Reagensreservoar
För användning med (applikation) Reagens
Höjd (engelska) 0,7 tum
Höjd (metrisk) 1.8 cm
Inkluderar Reservoar
Längd (engelska) 2,8 tum
Längd (metrisk) 7.2 cm
Max. Temperatur (engelska) 104 °F Drift
Max. Temperatur (metrisk) 40 °C Drift
nr per ärende 600
Antal per förpackning 100
Förpackning 1/påse, 100 påsar
Volym (metrisk) Tja 10 mL
Bredd (engelska) 0,8 tum
Bredd (metrisk) 2.1 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kanaler 1
Disponibel Engångsbruk
Bottenform Konisk