Läs mer
Heathrow Scientific™ Reagensreservoar, steril polystyren
BIOPHARMA
Produktkod. 16364852 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackning:
1/påse, 100 påsar
1/påse, 50 påsar
5/påse, 20 påsar
5/påse, 40 påsar
Mått (L x B x H):
2,8 x 0,8 x 0,7 tum
4 x 1 x 0,8 tum
4 x 1,1 x 1,2 tum
4,3 x 1,9 x 1,3 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackning Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
16364852 25 mL 5/påse, 40 påsar 4 x 1 x 0,8 tum -
16334852 5 mL 1/påse, 50 påsar 2,8 x 0,8 x 0,7 tum -
16354852 10 mL 1/påse, 100 påsar 2,8 x 0,8 x 0,7 tum -
16374852 25 mL 1/påse, 50 påsar 4 x 1 x 0,8 tum -
16314862 50 mL 5/påse, 20 påsar 4 x 1,1 x 1,2 tum -
16394852 50 mL 5/påse, 40 påsar 4 x 1,1 x 1,2 tum Paket med 200
16317701 50 mL 1/påse, 100 påsar 4 x 1,1 x 1,2 tum -
16324862 100 mL 5/påse, 40 påsar 4,3 x 1,9 x 1,3 tum -
16334862 100 mL 1/påse, 100 påsar 4,3 x 1,9 x 1,3 tum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 16364852 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer 120640
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Reagensreservoarer erbjuder en fräsch och modern design med förbättrade funktioner för att effektivisera pipetteringsprocessen
  • Trågdesign med en ''v''-formad botten hjälper till att säkerställa att allt reagens är tillgängligt och enkelt kan aspireras
  • Tjockväggkonstruktion och bred bas ger stabilitet och hållbarhet vilket gör behållaren lätt att hantera utan produktdeformation vilket resulterar i mindre spill
  • Graderingsmarkeringar på överkanten och innerväggarna gör att mätningar av vätska lätt kan identifieras och minskar slöseri med dyra reagens
  • Utformning av hällpipar i alla fyra hörnen möjliggör enkel hällning utan spill och minskar risken för dropp
  • Reservoarer kan enkelt staplas med en unik häckningsdesign som möjliggör enkel separation
  • Designad för att hålla sig platt på bänkskivan och inte skeva
  • Förseglad i lättöppnade påsar. Ingen sax behövs för att öppna
  • Kvalitetscertifikat tillgängligt på begäran
  • Disponibel
  • Designpatentsökt
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,85 oz
Certifikat och efterlevnad Dnase, rnase& Pyrogenfri
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Beskrivning 5 wrap
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Mått (L x B x H) 4 x 1 x 0,8 tum
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Typ Reagensreservoar
För användning med (applikation) Reagens
Höjd (engelska) 0,8 tum
Höjd (metrisk) 2.1 cm
Inkluderar Reservoar
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10.2 cm
Max. Temperatur (engelska) 104 °F Drift
Max. Temperatur (metrisk) 40 °C Drift
nr per ärende 2000
Antal per förpackning 100
Förpackning 5/påse, 40 påsar
Kvantitet 2000
Volym (metrisk) Tja 25 mL
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 2.5 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kanaler 1
Disponibel Engångsbruk
Bottenform Konisk