Läs mer
Heathrow Scientific™ Reagensreservoar, steril polystyren
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16374852 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO₂ Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackning:
1/påse, 100 påsar
1/påse, 50 påsar
5/påse, 20 påsar
5/påse, 40 påsar
Mått (L x B x H):
2,8 x 0,8 x 0,7 tum
4 x 1 x 0,8 tum
4 x 1,1 x 1,2 tum
4,3 x 1,9 x 1,3 tum
Dimensione della confezione:
Paket med 200
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kapacitet (metrisk) Förpackning Mått (L x B x H) Dimensione della confezione
16374852 25 mL 1/påse, 50 påsar 4 x 1 x 0,8 tum -
16334852 5 mL 1/påse, 50 påsar 2,8 x 0,8 x 0,7 tum -
16354852 10 mL 1/påse, 100 påsar 2,8 x 0,8 x 0,7 tum -
16364852 25 mL 5/påse, 40 påsar 4 x 1 x 0,8 tum -
16314862 50 mL 5/påse, 20 påsar 4 x 1,1 x 1,2 tum -
16394852 50 mL 5/påse, 40 påsar 4 x 1,1 x 1,2 tum Paket med 200
16317701 50 mL 1/påse, 100 påsar 4 x 1,1 x 1,2 tum -
16324862 100 mL 5/påse, 40 påsar 4,3 x 1,9 x 1,3 tum -
16334862 100 mL 1/påse, 100 påsar 4,3 x 1,9 x 1,3 tum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 16374852 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore 120641
Quantità Prezzo
1 2920.00 SEK / Paket med 100
6 2628.00 SEK / Paket med 100
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visualizza tutte le promozioni
I lager
Edge
Aggiungi al carrello
Reagensreservoarer erbjuder en fräsch och modern design med förbättrade funktioner för att effektivisera pipetteringsprocessen
  • Trågdesign med en ''v''-formad botten hjälper till att säkerställa att allt reagens är tillgängligt och enkelt kan aspireras
  • Tjockväggkonstruktion och bred bas ger stabilitet och hållbarhet vilket gör behållaren lätt att hantera utan produktdeformation vilket resulterar i mindre spill
  • Graderingsmarkeringar på överkanten och innerväggarna gör att mätningar av vätska lätt kan identifieras och minskar slöseri med dyra reagens
  • Utformning av hällpipar i alla fyra hörnen möjliggör enkel hällning utan spill och minskar risken för dropp
  • Reservoarer kan enkelt staplas med en unik häckningsdesign som möjliggör enkel separation
  • Designad för att hålla sig platt på bänkskivan och inte skeva
  • Förseglad i lättöppnade påsar. Ingen sax behövs för att öppna
  • Kvalitetscertifikat tillgängligt på begäran
  • Disponibel
  • Designpatentsökt
Specifica
Kapacitet (engelska) 0,85 oz
Certifikat och efterlevnad Dnase, rnase& Pyrogenfri
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Beskrivning Enkel omslag
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Mått (L x B x H) 4 x 1 x 0,8 tum
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Typ Reagensreservoar
För användning med (applikation) Reagens
Höjd (engelska) 0,8 tum
Höjd (metrisk) 2.1 cm
Inkluderar Reservoar
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10.2 cm
Max. Temperatur (engelska) 104 °F Drift
Max. Temperatur (metrisk) 40 °C Drift
nr per ärende 600
Antal per förpackning 100
Förpackning 1/påse, 50 påsar
Kvantitet 600
Volym (metrisk) Tja 25 mL
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 2.5 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kanaler 1
Disponibel Engångsbruk
Bottenform Konisk
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.