Läs mer
Thermo Scientific™ Reagensreservoarer
Beskrivning
Thermo Scientific™ Reagensreservoarer tillhandahåller en mängd olika lösningar för att passa alla dina pipetteringsmetoder.
Innovation går utöver våra pipetterar och tips. Till och med våra reagensreservoarer har designats för att tillhandahålla lösningar som är skräddarsydda för dina procedurer, snarare än tvärtom. Fyra varianter av reservoarer erbjuds, 25 ml, 25 ml med avdelare, 100 ml och en engångsreservoar av polystyren på 75 ml.
Fördelar
- Tråg i ett tråg maximerar mängden vätska som är tillgänglig för pipettspetsar när små mängder reagens används
- Hällpipar på alla fyra hörnen minskar spill när reagens hälls ut ur behållaren
- Gradering på innervägg möjliggör snabb mätning av kvarvarande vätska
- Extra bred bas ger styvhet och stabilitet till behållaren, vilket hjälper till att undvika spill
- 25 mL delad behållare tillåter pipettering av två olika reagenser med upp till åtta kanaler på ena sidan och upp till fyra på den andra; maximerar återhämtningen om endast en kanal och liten mängd reagens används
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 2 oz. |
| Färg | Vitt |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Reagensreservoar |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |