Läs mer
Thermo Scientific™ Reagensreservoarer
Produktkod. p-4525607
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
60 mL
100 mL
Material:
Polypropen
Polystyren
Sterilitet:
Icke-steril
Förpackning:
10 påsar med 10 st
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Material Sterilitet Förpackning Förpackningsstorlek
11475748 25 mL Polystyren Icke-steril 10 påsar med 10 st Paket med 100
10125707 100 mL Polystyren Icke-steril 10 påsar med 10 st Paket med 100
10481121 60 mL Polypropen Icke-steril Slumpmässig Paket med 5
11405758 25 mL Polystyren Icke-steril Slumpmässig Paket med 100
11485748 25 mL Polystyren Icke-steril Slumpmässig Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11475748 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 95128095
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Välj dessa reagensreservoarer, designade för att tillhandahålla en mängd olika lösningar för att passa alla dina pipetteringsmetoder.
Thermo Scientific™ Reagensreservoarer tillhandahåller en mängd olika lösningar för att passa alla dina pipetteringsmetoder.
Innovation går utöver våra pipetterar och tips. Till och med våra reagensreservoarer har designats för att tillhandahålla lösningar som är skräddarsydda för dina procedurer, snarare än tvärtom. Fyra varianter av reservoarer erbjuds, 25 ml, 25 ml med avdelare, 100 ml och en engångsreservoar av polystyren på 75 ml.
Funktioner
  • Tråg i ett tråg maximerar mängden vätska som är tillgänglig för pipettspetsar när små mängder reagens används
  • Hällpipar på alla fyra hörnen minskar spill när reagens hälls ut ur behållaren
  • Gradering på innervägg möjliggör snabb mätning av kvarvarande vätska
  • Extra bred bas ger styvhet och stabilitet till behållaren, vilket hjälper till att undvika spill
  • 25 ml delad reservoar tillåter pipettering av två olika reagenser med upp till åtta kanaler på ena sidan och upp till fyra på den andra; maximerar återhämtningen om endast en kanal och liten mängd reagens används
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Polystyren
Sterilitet Icke-steril
Typ Reagensbehållare med avdelare
Förpackning 10 påsar med 10 st
Disponibel Engångsbruk