Beskrivning
Plastreagensbehållare för användning med biokemiska analysatorer.
Plastprovbehållare med en volym på 60 ml, lämpliga för biokemiska analysatorer i serien Konelab .
- Förvara i rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Fotometrisk analys |
| För användning med (utrustning) | Konelab Kliniska kemianalysatorer |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kvantitet | 12 Pk. |