Läs mer
LAL-reagensvatten, Lonza™
Produktkod. 11620451
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11620451 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11620451 Leverantör Lonza Leverantörsnummer W50100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Övervakas och testas rutinmässigt för att möta alla USP krav för WFI. Lonza™ LAL-reagensvatten motsvarar vatten för bakteriellt endotoxintest (BET).
Testad för att säkerställa:
  • Endotoxinnivåerna är< 0,005 EU/ml
  • Krav på positiv produktkontroll (PPC) för LAL-reagensvatten på 75-150 %
  • Endotoxinfri
  • Motsvarar vatten för bakteriellt endotoxintest (BET).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
CAS 7732-18-5
Färg Klar, färglös
Smältpunkt 0,1 °C
Kokpunkt 100 °C
Molekylformel H2O
Endotoxin <0,005 EU/ml
Löslighetsinformation Löslig
Molekylvikt (g/mol) 18.01
Kvalitet SATSA, WFI
Odör Luktfritt
Förpackning Plast (PETG) flaska med HDPE skruvlock
Ångtryck 23 mbar / 17,5 hPa vid 20 °C
Densitet 1g/cm3
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Vätska