Läs mer
Reagensvatten, Lonza™
Produktkod. 11640451
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11640451 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11640451 Leverantör Lonza Leverantörsnummer W50500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    576.00 SEK
    473.50 SEK / 500ml
    Save 102.50 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026