Läs mer
Fisherbrand™ Realtidselektroforessystem, med strömförsörjning
Produktkod. 17813388 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Pluggtyp:
Universell
Spänning:
220/240 V
Produktkod. Pluggtyp Spänning
17813388 Universell 220/240 V
1 options
Produktkod. 17813388
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21619.50 SEK
    16927.93 SEK / Paket med 1
    Save 4691.57 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kör DNA-geler, se separationer när de uppstår och fånga gelbilder med en smart telefon
  • Verktyg för små DNA-gelkörningar
  • Strömförsörjningen har valbar spänning på 100 V, 50 V eller 35 V och timer
  • Kompatibel med SYBR , Gelgrön, SmartGlow och andra gröna fluorescerande DNA-fläckar
  • Bildhölje och fotofilter möjliggör gelavbildning med vilken smarttelefonkamera som helst
  • Innehåller:
    • Gel rinnande tank
    • Direktansluten strömförsörjning
    • Bärnstensfärgat filterlock
    • Liten blå LED-transilluminator
    • Gelgjutningsutrustning (för att gjuta dina egna geler)
      • Stå
      • Brickor
      • Kammar
Order Info
Spänning: 220/240 V
Specifications
Buffert 0,5 x eller 1 x TAE eller TBE
Certifikat och efterlevnad CE
Färg Grå och klar
Detektionsmetod Smartphone
För användning med (utrustning) Standard strömförsörjning för elektrofores
Gelkompatibilitet Gör geler med det medföljande gjutsetet
Typ DNA
Visa Digital LED-timer
Gelens mått 10.5 x 10 cm, 10.5 x 6 cm
Gel Procent 0,5 till 6 %
Gel typ Agaros
Gröna funktioner Använder minimalt med förbrukningsmaterial, inget avfall i samband med prefabricerade geler
Inkluderar Geltank, blå LED-belysning, filterkåpa, gelgjutningsset, bildhölje för smartphones, 230 till 115 V transformator
Etikett eller färgämne Använd med SmartGlow eller SYBR grön fläck
Material Gjuten polykarbonat
Separationssätt Elektrofores
Antal geler 1
Antal Wells 12 eller 22
Antal per förpackning 1 st.
Pluggtyp Universell
Provladdningsvolym 10 till 20μ L
Provtyp Nukleinsyra
Tandräkning 12 eller 22
Tjocklek (metriska) tänder 1 mm, 2 mm
Volym (metrisk) buffert 230 mL
Volym (metrisk) kammare 230 mL
Volymprov (metriskt). 10 till 20μ L
Volym (metrisk) Tja 10 till 20μ L
Garanti 2 år
Mått (L x B) 7,5 x 8,25 tum.
Mått (L x B x H) 7,5 x 8,25 x 5 tum.
Längd (engelska) 7,5 tum
Längd (engelska) Footprint 7,5 tum
Längd (metrisk) 8,25 tum.
Längd (metrisk) fotavtryck 53 cm
Längd (metrisk) Gel 10 cm
Bredd (metrisk) Gel 10.5 cm
Bredd (metriska) tänder 3 mm, 5.65 mm
Bredd (metrisk) Tja 3 mm, 5.65 mm
Höjd (engelska) Footprint 5 tum
Höjd (metrisk) fotavtryck 14 cm
Vikt (engelska) 1.65 lb.
Vikt (metrisk) 0.75 kg
Spänning 220/240 V