Läs mer
Heidolph™ Reax 2 med universaladapter
Produktkod. 15674048 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
20 till 100 rpm
Produktkod. Hastighetsintervall
15674048 20 till 100 rpm
1 options
Produktkod. 15674048 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5412100900
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Reax 2 med universaladapter klämmer snabbt fast i 2 kärl av valfri storlek och tål lastkapacitet upp till 1 kg.
  • Hastighet steglöst justerbar från 20 till 100 rpm
  • Universell adapter tillåter användning av olika kärl på 50 till 160 mm höjd
  • Dessutom finns en valfri adapter för användning av 20 provrör åt gången
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 1 kg
Hastighetsintervall 20 till 100 rpm
Spänning 230 V
Produkttyp Skakapparat
Bärande kapacitet (engelska) 2.2 lb.
Pluggtyp EU-kontakt
Modell Reax 2