Läs mer
Heidolph™ Reax 20/40
Produktkod. 10292351 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
1 till 16 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighetsintervall Förpackningsstorlek
10292351 1 till 16 rpm Varje
1 options
Produktkod. 10292351 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5412000400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40735.00 SEK
    40094.42 SEK / Paket med 1
    Save 640.58 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Rotator Heidolph Reax 20/4 som har en analog kontrollknapp från 1 till 16 rpm som är idealisk för analys av spillvatten.
  • Rotator Heidolph Reax 20/4 maximal rördiameter 136mm, maximalt antal rör 4, maximal hastighet 16rpm, med hastighetskontroll
  • Ställ in och justera kontinuerligt den variabla hastigheten på det analoga kontrollvredet från 1 till 16 rpm - idealiskt för avloppsvattenanalys
  • En modell med en rotationshastighet på 2 till 32 rpm finns tillgänglig på begäran
  • Enkel och snabb fastsättning av flaskor
  • Övriga kärl med 160 - 270 mm höjd och max. 136 mm diameter kan användas med tillbehör
  • Alla modeller har designats med en låg tyngdpunkt som förhindrar glidning i hög hastighet, även på en fuktig yta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 1 till 16 rpm