Läs mer
Heidolph™ Reax Overhead Shakers för flaskor
Produktkod. 10272401 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Modell:
Reax 20/12
Reax 20/8
Håller:
12 flaskor
8 Bottles
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10272401
Brand: Heidolph™ 5412001200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Enkel och snabb fastsättning av flaskor. Heidolph Reax Overhead Shakers för flaskor Levereras med fäste för 2L flaskor.
  • Hastighet steglöst justerbar från 1 till 16 rpm
  • Även hastighetsintervall på 0,5 - 8 rpm och 2 - 32 rpm tillgängliga
  • Analog rattreglage för varvtalsjustering
  • Enkel och snabb fastsättning av flaskor
  • Levereras med fäste för 2L flaskor
  • Tillbehör för flaskstorlekar på 0,5L och 1L finns
  • Andra kärl på 270 mm höjd och max diameter 136 mm kan fixeras med spännplatta
  • Skyddsklass IP 21
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 1 till 16 rpm
Håller 12 flaskor
Produkttyp Overhead Shaker
Modell Reax 20/12
Antal positioner 12