Läs mer
Heidolph™ Reax Overhead Shakers för flaskor
Produktkod. 10633201 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Modell:
Reax 20/12
Reax 20/8
Håller:
12 flaskor
8 flaskor
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Håller Förpackningsstorlek
10633201 Reax 20/8 8 flaskor Varje
10272401 Reax 20/12 12 flaskor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10633201 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5412000800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Enkel och snabb fastsättning av flaskor. Heidolph Reax Overhead Shakers för flaskor Levereras med fäste för 2L flaskor.
  • Hastighet steglöst justerbar från 1 till 16 rpm
  • Även hastighetsintervall på 0,5 - 8 rpm och 2 - 32 rpm tillgängliga
  • Analog rattreglage för varvtalsjustering
  • Enkel och snabb fastsättning av flaskor
  • Levereras med fäste för 2L flaskor
  • Tillbehör för flaskstorlekar på 0,5L och 1L finns
  • Andra kärl på 270 mm höjd och max diameter 136 mm kan fixeras med spännplatta
  • Skyddsklass IP 21
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Spänning 100/115/220/230 V
Håller 8 flaskor
Produkttyp Overhead Shaker
Modell Reax 20/8
Antal positioner 8