missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Rebamipide 3-Chloro Impurity (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rebamipide 3-Chloro Impurity |
| CAS | 90098-05-8 |
| Molekylformel | C19 H15 Cl N2 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Quinolinepropanoic acid','α-[(3-chlorobenzoyl)amino]-1,2-dihydro-2-oxo-, α-[(3-Chlorobenzoyl)amino]-1,2-dihydro-2-oxo-4-quinolinepropanoic acid, 2-[(3-chlorobenzoyl)amino]-3-(2-oxo-1H-quinolin-4-yl)propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15ClN2O4/c20-13-5-3-4-11(8-13)18(24)22-16(19(25)26)9-12-10-17(23)21-15-7-2-1-6-14(12)15/h1-8,10,16H,9H2,(H,21,23)(H,22,24)(H,25,26) |
| LEDER | OC(=O)C(CC1=CC(=O)Nc2ccccc12)NC(=O)c3cccc(Cl)c3 |
| IUPAC-namn | 2-[(3-chlorobenzoyl)amino]-3-(2-oxo-1H-quinolin-4-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.7864 |
| Formel vikt | 370.072 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?