Läs mer
Rebamipide-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rebamipide-d4 |
| CAS | 1219409-06-9 |
| Molekylformel | C19H11D4ClN2O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | α-[(4-Chlorobenzoyl-d4)-amino]-1,2-dihydro-2-oxo-4-quinolinepropanoic Acid, OPC-12759-d4, Mucosta-d4, Proamipide-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15ClN2O4/c20-13-7-5-11(6-8-13)18(24)22-16(19(25)26)9-12-10-17(23)21-15-4-2-1-3-14(12)15/h1-8,10,16H,9H2,(H,21,23)(H,22,24)(H,25,26)/i5D,6D,7D,8D |
| LEDER | O=C1NC2=CC=CC=C2C(CC(C(O)=O)NC(C3=C([2H])C([2H])=C(Cl)C([2H])=C3[2H])=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.81 |
| Formel vikt | 374.0971 |