Läs mer
Rebamipide, MedChemExpress
Beskrivning
Rebamipide (OPC12759) is a mucoprotective agent. Rebamipide induces COX-2 expression, increases PGE2 levels, and enhances gastric mucosal defense in a COX-2-dependent manner.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rebamipide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 90098-04-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H15ClN2O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | OPC12759 Proamipide |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (134.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |