Läs mer
Rebamipide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rebamipide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15ClN2O4/c20-13-7-5-11(6-8-13)18(24)22-16(19(25)26)9-12-10-17(23)21-15-4-2-1-3-14(12)15/h1-8,10,16H,9H2,(H,21,23)(H,22,24)(H,25,26) |
| Formel vikt | 370.072 |
| Procent renhet | >95% |