Läs mer
Rebaudioside A, MedChemExpress
Beskrivning
Rebaudioside A is a steviol glycoside, α-glucosidase inhibitor with IC50 of 35.01 μg/ml.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rebaudioside A |
| CAS | 58543-16-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C44H70O23 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (103.41 mM) |
| LEDER | C[C@]12[C@@]3([H])[C@@](C4)(CC[C@]1([H])[C@@](C)(CCC2)C(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)CO)=O)C[C@@](C4=C)(O[C@@]6([H])[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O6)O[C@]7([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)CO)O[C@]8([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)CO)CC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 967.01 |
| Formel vikt | 967.01 |
| Visa mer |