Läs mer
Rebaudioside A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rebaudioside A |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C44H70O23/c1-17-11-43-9-5-22-41(2,7-4-8-42(22,3)40(59)66-38-33(58)30(55)26(51)20(14-47)62-38)23(43)6-10-44(17,16-43)67-39-35(65-37-32(57)29(54)25(50)19(13-46)61-37)34(27(52)21(15-48)63-39)64-36-31(56)28(53)24(49)18(12-45)60-36/h18-39,45-58H,1,4-16H2,2-3H3/t18-,19-,20-,21-,22+,23+,24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+,31-,32-,33-,34+,35-,36+,37+,38+,39+,41-,42-,43-,44+/m1/s1 |
| Formel vikt | 966.4308 |
| Procent renhet | >95% |