Läs mer
Lonza™ REBM™ Renal epitelcelltillväxt basalt medium
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Basalt medium.
- Kan användas med CC-4127 (njurcelltillväxtmedium SingleQuots™ kosttillskott och tillväxtfaktorer).
- Den fulla REGM™ BulletKit™ som består av basalmedium och kosttillskott kan köpas tillsammans med katalognummer CC-3190.
- REGM™ Njurepitelcelltillväxtmedium BulleKit™ är formulerad för att underhålla och expandera de flesta njurepitelceller.
- REGM™ innehåller 0,5% serum.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Epitelceller |
| Produkttyp | Basal Medium |
| Kvantitet | 500 ml |
| pH | 7,4 till 7,6 |
| Färg | Rött |
| Innehåll och lagring | Förvara mörkt vid 2 till 8 °C |