Läs mer
Reboxetin Mesilat 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30457610
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30457610 1 ml
1 options
Produktkod. 30457610 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1613.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Reboxetine Mesilate
CAS 98769-84-7
Analyt- eller komponentnamn Reboxetine Mesilate
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C19 H23 N O3 . C H4 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Reboxetine Mesilate, Morpholine, 2-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (2R)-rel-, methanesulfonate (9CI), Davedax, Edronax, FCE 20124, PNU 155905E, PNU 155950E, Reboxetine mesilate, Reboxetine mesylate, Morpholine, 2-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (2R)-rel-, methanesulfonate (1:1), Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (R*,R*)-(+/-)-, methanesulfonate, (+/-) Reboxetine mesylate
InChI formel InChI=1S/C19H23NO3.CH4O3S/c1-2-21-16-10-6-7-11-17(16)23-19(15-8-4-3-5-9-15)18-14-20-12-13-22-18;1-5(2,3)4/h3-11,18-20H,2,12-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19-;/m1./s1
Lösningstyp Enda lösning
LEDER CCOc1ccccc1O[C@@H]([C@H]2CNCCO2)c3ccccc3.CS(=O)(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-[(R)-(2-etoxyfenoxi)-fenylmetyl]morfolin; Metanesulfonsyra
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 409.5
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 409,1559 g/mol