Läs mer
Reboxetinmesilat, Mikromol™
Produktkod. 18090400
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18090400 50 mg
1 options
Produktkod. 18090400 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1613.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Reboxetinmesilat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Reboxetine Mesilate
CAS 98769-84-7
Analyt- eller komponentnamn Reboxetine Mesilate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H23 N O3 . C H4 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Reboxetine Mesilate, Morpholine, 2-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (2R)-rel-, methanesulfonate (9CI), Davedax, Edronax, FCE 20124, PNU 155905E, PNU 155950E, Reboxetine mesilate, Reboxetine mesylate, Morpholine, 2-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (2R)-rel-, methanesulfonate (1:1), Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (R*,R*)-(+/-)-, methanesulfonate, (+/-) Reboxetine mesylate
InChI formel InChI=1S/C19H23NO3.CH4O3S/c1-2-21-16-10-6-7-11-17(16)23-19(15-8-4-3-5-9-15)18-14-20-12-13-22-18;1-5(2,3)4/h3-11,18-20H,2,12-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19-;/m1./s1
LEDER CCOc1ccccc1O[C@@H]([C@H]2CNCCO2)c3ccccc3.CS(=O)(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-[(R)-(2-etoxyfenoxi)-fenylmetyl]morfolin; Metanesulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 409.5
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 409,1559 g/mol