Läs mer
R&D Systems™ Reboxetine mesylate
Beskrivning
Potent and selective inhibitor of noradrenalin uptake (Ki values are 1.1, 129 and > 10000 nM for rat NET, SERT and DAT respectively). Displays > 1000-fold selectivity over α-adrenoceptors, 5-HT, dopamine and muscarinic ACh receptors. Orally active antidepressant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Reboxetine mesylate |
| Kvantitet | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vikt | 409.5 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 409.497 |