Läs mer
VELP Scientifica REC 10 Digital keramisk kokplatta
Produktkod. 30067452 Handla allt Velp Produkter
Change view
Material för toppplatta:
Keramisk
Produktkod. Material för toppplatta
30067452 Keramisk
1 options
Produktkod. 30067452 Leverantör VELP Scientifica Leverantörsnummer F20700693
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9875.00 SEK
    9058.13 SEK / Paket med 1
    Save 816.87 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
En digital värmeplatta med en 10-tums fyrkantig keramisk platta ger hög korrosionsbeständighet, exakt temperaturkontroll och förbättrade säkerhetsfunktioner. Det är den idealiska lösningen för laboratorier som kräver en stor arbetsyta.
  • REC 10 Digital ger en 10 tums rymlig platta för krävande värmeuppgifter, vilket säkerställer stor temperaturhomogenitet och optimal värmeöverföring
  • Designad för att garantera enkel användning och utmärkt motståndskraft mot kemikalier
  • Digital display för exakta temperaturinställningar upp till 550 °C
  • Ett ''Hot Surface''-varningsmeddelande visas när temperaturen överstiger 50 C, även när °den är inaktiv
  • Accepterar flaskor på upp till 25 L volym
  • Exakt termoreglering av mediet med Pt100/Pt1000 Sond (± 1 °C) och VTF Digital termoregulator (± 0,5 °C)
  • Designad för den längsta livslängden och garanterad med 3 års garanti med online produktregistrering
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Storlek 10 x 10 tum.
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 550 °C
Inkluderar Endast kokplatta
Pluggtyp EU/Storbritannien
Max. Behållarstorlek 5 L
Max. Provladdning 5 L
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Typ Värmeplatta