Läs mer
VELP Scientifica REC 7 Digital keramisk värmeplatta
Produktkod. 30243935 Handla allt Velp Produkter
Change view
Material för toppplatta:
Keramisk
Produktkod. Material för toppplatta
30243935 Keramisk
1 options
Produktkod. 30243935 Leverantör VELP Scientifica Leverantörsnummer F20700683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4940.00 SEK
    3843.09 SEK / Paket med 1
    Save 1096.91 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Digital värmeplatta med keramisk topp, ger hög korrosionsbeständighet, exakt temperaturkontroll och förbättrade säkerhetsfunktioner.
De REC 7 Digital är utrustad med en 7 tums keramisk toppplatta som säkerställer en stor temperaturhomogenitet och optimal värmeöverföring över hela ytan.
  • Designad för att garantera enkel användning och utmärkt motståndskraft mot kemikalier
  • Digital display för exakta temperaturinställningar upp till 550° C
  • Ett varningsmeddelande om het yta visas när temperaturen överstiger 50 grader° C, även när den är inaktiv
  • Accepterar flaskor på upp till 15 L volym
  • Exakt termoreglering av mediet med Pt100/Pt1000 sond (± 1° C) och VTF Digital termoregulator (± 0,5° C)
  • Utformad för den längsta livslängden
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Storlek 7 x 7 tum.
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 550 °C
Pluggtyp EU/Storbritannien
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Typ Värmeplatta