Läs mer
Invitrogen™ Rec Protein A-HRP
Produktkod. 10581665
Change view
Kvantitet:
3 mg
Förpackningsstorlek:
3mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10581665 3 mg 3mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10581665 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 101123
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Rec Protein A-HRP
Detta rekombinanta protein A renas från cytosol av en E. coli-stam som uttrycker generna som kodar för Staphylococcus aureus protein A. Denna version är konjugerad med högrenat pepparrotsperoxidas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konjugera HRP
Kvantitet 3 mg
Form Lösning
Protein subtyp Protein A
Innehåll och lagring 2-8 °C. Får ej frysas.
Frakt skick Våt is
compliance-icons
Product Identifier
  • Rec Protein A-HRP
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methylisothiazol -3(2H)-one,2-methylisothiazol-3(2H)-o ne