Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Mottagaradaptrar, raka, med GL-gänga
Standard konisk led nr.:
Hylsa och kon NS 19/26
Hylsa och kon NS 24/29
Hylsa och kon NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mottagaradaptrar enl. enligt DIN 12594
- Rak
- Med NS-hylsa och NS-kon
- Med avloppsspets
- Vakuumanslutning: gänga GL18
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Duran Glas |
| Standard konisk led nr. | Hylsa och kon NS 19/26 |