Läs mer
Macherey-Nagel™ Mottagarplatta
Porstorlek:
50μ m
Inkluderar:
Filtrera Frits
Hydrofiliserade filterfrits
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- Mottagarplatta tillbehör
- Applikationer med hög genomströmning
- Filtrera frits
- Lämplig för centrifugering och vakuum
Specifikationer
Specifikationer
| Porstorlek | 50μ m |
| Inkluderar | Hydrofiliserade filterfrits |