Läs mer
Macherey-Nagel™ Mottagarplatta
Produktkod. 11942542
Porstorlek:
50μ m
Inkluderar:
Filtrera Frits
Hydrofiliserade filterfrits
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 11942542
Brand: Macherey-Nagel™ 740688.4
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för filtrering i 96-brunnars format. Macherey Nagel™ Mottagarplattor är viktiga tillbehör för arbete med hög genomströmning.
  • Mottagarplatta tillbehör
  • Applikationer med hög genomströmning
  • Filtrera frits
  • Lämplig för centrifugering och vakuum
Specifikationer
Porstorlek 50μ m
Inkluderar Filtrera Frits