Läs mer
Macherey-Nagel™ Mottagarplattor
Produktkod. 15269992
För användning med (applikation):
Centrifugering och vakuumanvändning
Gravity Flow, Centrifugering, Vakuumanvändning
Inkluderar:
Filtrera Frits
Hydrofiliserade filterfrits
Total volym (metrisk) Tja:
10μ L
35μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 15269992
Brand: Macherey-Nagel™ 740989.4
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Macherey-Nagel 96-brunnars mottagarplattor med insatt filter frits av 35μ m porstorlek är lämpliga för centrifugering och vakuumtillämpningar för arbete med hög genomströmning.
  • 96-brunnars tallrikar
  • För centrifugering och vakuum
  • 35μ m filter frits
Specifikationer
Antal Wells 96
Total volym (metrisk) Tja 10μ L
För användning med (applikation) Centrifugering och vakuumanvändning
Inkluderar Filtrera Frits