Läs mer
Macherey-Nagel™ Mottagarplattor
För användning med (applikation):
Centrifugering och vakuumanvändning
Gravity Flow, Centrifugering, Vakuumanvändning
Inkluderar:
Filtrera Frits
Hydrofiliserade filterfrits
Total volym (metrisk) Tja:
10μ L
35μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- 96-brunnars tallrikar
- För centrifugering och vakuum
- 35μ m filter frits
Specifikationer
Specifikationer
| Antal Wells | 96 |
| Total volym (metrisk) Tja | 35μ L |
| För användning med (applikation) | Centrifugering och vakuumanvändning |
| Inkluderar | Filtrera Frits |