Läs mer
Heidolph™ Mottagande kolv
Produktkod. 10137651 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
2000 ml
3000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10137651 100 ml Varje
10259601 2000 ml Varje
10487051 3000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10137651 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5148100000
Beräknad leverans: 04-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med roterande förångare
  • Med S 35/20
  • Artikelnummer 15-300-004-11: inkluderar avtappningsventiler
    • Ingår som standard för alla Hei-VAP Industriella modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Ej belagd
Material Borsilikatglas
Typ Indunstningsflaska
Halsfinish S 35/20
Volym (metrisk) 100 ml
Spänning 115/230 VAC