Läs mer
Heidolph™ Mottagande kolv
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Volym (metrisk):
100 mL
2000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Med S 35/20
- Artikelnummer 15-300-004-11: inkluderar avtappningsventiler
- Ingår som standard för alla Hei-VAP Industriella modeller
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ej belagd |
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Indunstningsflaska |
| Halsfinish | S 35/20 |
| Volym (metrisk) | 2000 mL |
| Spänning | 115/230 VAC |