Läs mer
Heidolph™ Mottagande kolv
Produktkod. 10487051 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
2000 ml
3000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10487051 3000 ml Varje
10137651 100 ml Varje
10259601 2000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10487051 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5148700000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
För användning med roterande förångare
  • Med S 35/20
  • Artikelnummer 15-300-004-11: inkluderar avtappningsventiler
    • Ingår som standard för alla Hei-VAP Industriella modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Ej belagd
Material Borsilikatglas
Typ Indunstningsflaska
Halsfinish S 35/20
Volym (metrisk) 3000 ml
Spänning 115/230 VAC