Läs mer
Heidolph™ Mottagande kolv
Produktkod. p-8014735 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Volym (metrisk):
100 mL
2000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10137651
Brand: Heidolph™ 5148100000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med roterande förångare
  • Med S 35/20
  • Artikelnummer 15-300-004-11: inkluderar avtappningsventiler
    • Ingår som standard för alla Hei-VAP Industriella modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Ej belagd
Material Borsilikatglas
Typ Indunstningsflaska
Halsfinish S 35/20
Volym (metrisk) 100 mL
Spänning 115/230 VAC