Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Mottagande kolv
Produktkod. 11876134
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11876134 500 ml Varje
11896104 100 ml Varje
11826134 2000 ml Varje
11806114 250 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11876134 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 03063558
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt för användning i rotationsindunstare. Lenz Laborglasinstrumente™ Mottagningsflaskor är tillverkade av hållbara DURAN™ glas.
  • Med sfärisk ledhylsa S 35
  • Med inskriptionsetikett
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
Specifikationer
Material Duran Glas
Typ Mottagande kolv
För användning med (utrustning) Rotationsindunstare
Volym (metrisk) 500 ml
Diameter (metrisk) 105 mm