Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Mottagande kolv för Stuart Roterande förångare
Volym (metrisk):
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- För användning med Stuart™ Roterande förångare
- S35 sfäriskt uttag
- Rund botten
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Mottagande kolv |
| För användning med (utrustning) | Stuart Roterande förångare |
| Form | Sfärisk |
| Avsmalning | S35 sfäriskt uttag |
| Volym (metrisk) | 100 mL |