Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Mottagande kolv för Stuart Roterande förångare
Produktkod. 12497802
Change view
Volym (metrisk):
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12497802 50 ml Paket med 2
12477802 100 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12497802 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1009671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 SEK
    1025.24 SEK / Paket med 2
    Save 74.76 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kan användas med alla Stuart™ uppsättningar av glasvaror
  • För användning med Stuart™ Roterande förångare
  • S35 sfäriskt uttag
  • Rund botten
Specifikationer
Typ Mottagande kolv
För användning med (utrustning) Stuart Roterande förångare
Form Sfärisk
Avsmalning S35 sfäriskt uttag
Volym (metrisk) 50 ml