Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Mottagningskolv med PUR-beläggning
Produktkod. 10355385
Change view
Volym (metrisk):
500 ml
1000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
10355385 1000 ml
12343443 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10355385 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 03064070
Beräknad leverans: 10-12-2026
Speciellt för användning i rotationsindunstare. Lenz Laborglasinstrumente™ Mottagningsflaskor med PUR-beläggning är tillverkade av slitstark DURAN™ glas.
  • Med sfärisk led S 35
  • Med mycket transparent PUR-beläggning
  • Autoklaveringsbar
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
Specifikationer
Material Duran Glas
Typ Mottagande kolv
För användning med (utrustning) Rotationsindunstare
Material (Beläggning) PUR
Volym (metrisk) 1000 ml
Diameter (metrisk) 131 mm