Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Mottagningskolv med PUR-beläggning
Produktkod. 12343443
Volym (metrisk):
500 mL
1000 mL
Produktkod. 12343443
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03064058
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt för användning i rotationsindunstare. Lenz Laborglasinstrumente™ Mottagningsflaskor med PUR-beläggning är tillverkade av slitstark DURAN™ glas.
  • Med sfärisk led S 35
  • Med mycket transparent PUR-beläggning
  • Autoklaveringsbar
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
Specifikationer
Material Duran Glas
Typ Mottagande kolv
För användning med (utrustning) Rotationsindunstare
Material (Beläggning) PUR
Volym (metrisk) 500 mL
Diameter (metrisk) 105 mm