Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Mottagningsflaskor med PUR-beläggning
Produktkod. 11973391
Change view
Volym (metrisk):
250 ml
2 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
11973391 250 ml
11903401 2 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11973391 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 03064049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 SEK
    1190.69 SEK / Paket med 1
    Save 149.31 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Speciellt för roterande förångare
  • Med sfärisk ledhylsa S 35
  • Med mycket transparent PUR-beläggning
  • Autoklaveringsbar
  • Material: DURAN™
Specifications
Material Duran Glas
Volym (metrisk) 250 ml