Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Mottagningsflaskor med PUR-beläggning
Produktkod. 11963391
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
11963391 100 ml
1 options
Produktkod. 11963391 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 03064037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 SEK
    1164.20 SEK / Paket med 1
    Save 140.80 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Mottagningsflaskor speciellt för rotationsindunstare
  • Med sfärisk ledhylsa S 35
  • Med mycket transparent PUR-beläggning
  • Autoklaveringsbar
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Anslutningstyp Uttag 35
För användning med (utrustning) Rotationsindunstare
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) 64 mm