Beskrivning
Använd dessa mottagarflaskor med vilken roterande förångare som helst. Buchi™ Sfäriska mottagarflaskor har hög kemisk resistens mot syror, baser och organiska ämnen. Idealiskt för att samla kondenserade lösningsmedel.
- Sfäriska mottagarkolvar för roterande förångare med kulled (35/20)
- Exklusiv användning av DURAN borosilikatglas 3.3
- Hög kemisk resistens mot syror, baser och organiska ämnen
- Motståndskraftig mot termiska chocker och höga temperaturer kombinerat med låg termisk expansion
- Ständig övervakning av glasväggens tjockleksjämnhet
- Stor uppmärksamhet ägnas åt sfäriskheten hos roterande glasdelar
- Glasdelar avlastas vid 560 °C
- Finns i volymer från 50 ml till 3000 ml
- Finns utan beläggning eller med P+G-beläggning
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Typ | Belagd mottagarflaska |
| Inkluderar | Ventilavlopp |
| Material (Beläggning) | P+G |
| Standard konisk lednummercenter | BJ35/20 |
| Volym (metrisk) | 1000 mL |