Läs mer
Integra Biosciences™ Uppladdningsbara batterier
Produktkod. 15296667
Change view
För användning med (utrustning):
PIPETBOY acu
PIPETBOY acu 2
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15296667 PIPETBOY acu 2 Varje
10339051 PIPETBOY acu Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15296667 Leverantör Integra Biosciences™ Leverantörsnummer 155066
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Använd dessa batterier med Pipetboy-pipettkontroller. Integra Biosciences™ Uppladdningsbara batterier sätts enkelt in längst upp på handtaget. En laddning är tillräcklig för att fylla och rensa minst 500 x 50 ml pipetter.
Art.nr. 155 066 Batteri Li-ion, för PIPETBOY acu 2 (instrument med serienummer från≥ 1350001)
Art.nr. 153 005 9 V NiMH batteri, för PIPETBOY acu (instrument med serienummer nedan≤ 1350000)
VARNING: Batterier är inte kompatibla Utmärkande egenskaper mellan de två PIPETBOY acu-generationerna:
PIPETBOY acu 2
  • Serienummer≥ 1350001
  • LED batteriindikator:
  • Inaktiv/odriven: Vit
  • I drift: Röd/grön
PIPETBOY acu
  • Serienummer≤ 1350000
  • LED batteriindikator:
  • Inaktiv/oeffekt:
  • Röd i drift: Endast röd
Specifikationer
Batterityp litiumjon
Typ Uppladdningsbart batteri
För användning med (utrustning) PIPETBOY acu 2
Elektriska krav 500 mAh
Amperage 500 mAh