Läs mer
Berthold Technologies Uppladdningsbara batterier för LB 9509
Produktkod. 31908718 Handla allt Berthold Technologies Produkter
Change view
Färg:
Blått
Produktkod. Färg
31908718 Blått
1 options
Produktkod. 31908718 Leverantör Berthold Technologies Leverantörsnummer 40650
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Reservbatterier i legering för att fortsätta mäta ute i fältet om Junior får slut på batteri.
  • Typ: Ni/MH
  • Storlek: Baby (C)
  • Kapacitet: 4,5 Ah (1,2 V)
Specifikationer
Typ Uppladdningsbara batterier
Färg Blått
Spänning 1.2 V
För användning med (utrustning) Junior LB 9509 Portabel luminometer