Beskrivning
- Avtagbart, uppladdningsbart Li-ION-batteri
- Batteriet kan laddas antingen när det är installerat i en M610- eller M710-skrivare, eller när det tas bort
- Skriver ut upp till 4 500 etiketter per laddning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Batteri |
| För användning med (utrustning) | BradyPrinter M610, Brady M710 etikettskrivare |
| Bredd (metrisk) | 59.94 mm |
| Höjd (engelska) | 3,72 tum. |
| Höjd (metrisk) | 94.50 mm |
| Beskrivning | Uppladdningsbart litiumjonbatteri |
| Inkluderar | Li-Ion batteripaket |
| För användning med (applikation) | Tillgångsspårning, kretskortsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, tråd- och kabelmärkning, anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering |
| Kvantitet | 1 st |
| Alternativt artikelnummer | M-LION-BATTERI |