Beskrivning
- Avtagbart, uppladdningsbart nickel-metallhydrid-batteripaket
- Batteriet kan endast laddas när det är installerat i en M510, M610 eller M710 skrivare
- Skriver ut upp till 1 700 etiketter per laddning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Batteri |
| För användning med (utrustning) | BradyPrinter M610, Brady M710 etikettskrivare |
| Bredd (metrisk) | 57.00 mm |
| Höjd (engelska) | 4,33 tum |
| Höjd (metrisk) | 109.98 mm |
| Beskrivning | Uppladdningsbart NiMH-batteri |
| Inkluderar | NiMH batteripaket |
| För användning med (applikation) | Tillgångsspårning, kretskortsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, tråd- och kabelmärkning, anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering |
| Kvantitet | 1 st |
| Alternativt artikelnummer | M-NIMH-BATTERI |