Läs mer
UVP Uppladdningsbar UV-lampa
Specifikationer
Specifikationer
| Wattal | 6 W |
| Våglängd | 254 nm |
| Mått (L x B x H) | 249 x 76 x 140 mm |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |
| Längd (metrisk) | 249 mm |
| Modell | UVS-26P |
| Bredd (metrisk) | 76 mm |
| Produkttyp | Uppladdningsbar UV-lampa |