Läs mer
UVP Uppladdningsbar UV-lampa
Produktkod. p-8008741
Våglängd:
254 nm
365 nm
365/254 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12005340
Brand: UVP 95018102
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Wattal 6 W
Våglängd 365/254 nm
Mått (L x B x H) 249 x 76 x 140 mm
Höjd (metrisk) 140 mm
Längd (metrisk) 249 mm
Modell UVSL-26P
Bredd (metrisk) 76 mm
Produkttyp Uppladdningsbar UV-lampa